Wichtige Dokumente
283339
1-tert-Butyl-1-cyclohexen
technical, 80%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Assay
80%
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
167-168 °C/754 mmHg (lit.)
Dichte
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)C1=CCCCC1
InChI
1S/C10H18/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h7H,4-6,8H2,1-3H3
InChIKey
GQBKAYONUCKYKT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?