262714
Natrium
99.95% trace metals basis, ingot
Synonym(e):
Sodium metal
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 440 °C)
1 mmHg ( 440 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99.95% trace metals basis
Form
ingot
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Widerstandsfähigkeit
4.69 μΩ-cm, 20°C
bp
883 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
97.8 °C (lit.)
SMILES String
[Na]
InChI
1S/Na
InChIKey
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant involved in:
- Synthesis of atrane complexes
- Zintl phases
- Sodium dislodging for depolymerization
- Graphitization of aerogel-like carbons
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
179.6 °F
Flammpunkt (°C)
82 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges