Wichtige Dokumente
280895
4-Brombenzoldiazoniumtetrafluorborat
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
135-140 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
F[B-](F)(F)F.Brc1ccc(cc1)[N+]#N
InChI
1S/C6H4BrN2.BF4/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;2-1(3,4)5/h1-4H;/q+1;-1
InChIKey
FXTCQUCYDJZGGU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?