Merck
279129
Sigma-Aldrich
trans-2-Methyl-1,3-pentadien
70%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH=CHC(CH3)=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
82.14
Beilstein:
1839462
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
70%
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
75-76 °C (lit.)
Dichte
0.718 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C\C=C\C(C)=C
Sonstige Hinweise
Remainder 4-methyl-1,3-pentadiene
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
17.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)