Merck
278769
Sigma-Aldrich
3-Chlorbicyclo[3.2.1]oct-2-en, Mischung aus endo und exo
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5055 (lit.)
bp
56 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
ClC1=C[C@H]2CC[C@H](C2)C1
InChI
1S/C8H11Cl/c9-8-4-6-1-2-7(3-6)5-8/h4,6-7H,1-3,5H2/t6-,7+/m0/s1
InChIKey
XLVAWKKCOIWHBT-NKWVEPMBSA-N
Anwendung
3-Chlorobicyclo[3.2.1]oct-2-ene has been used in the preparation of bicyclo[3.2.1]oct-2-ene by Birch reduction[1].
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nuclear magnetic resonance studies. XXX. Hydrogen-deuterium exchange in bicyclo [3.2. 1] and-[2.2. 2] octenes through allylic and vinylic anions.
Cheng AK and Stothers JB.
Canadian Journal of Chemistry, 55(1), 50-55 (1977)