Merck
278408
3,6-Dimethyl-4-octin-3,6-diol
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
Assay
98%
SMILES String
CCC(C)(O)C#CC(C)(O)CC