Wichtige Dokumente
278246
3-Cyano-6-methyl-2(1H)-pyridinon
97%
Synonym(e):
1,2-Dihydro-6-methyl-2-oxo-3-pyridin-carbonitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
293-295 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
CC1=CC=C(C#N)C(=O)N1
InChI
1S/C7H6N2O/c1-5-2-3-6(4-8)7(10)9-5/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChIKey
FIMGYEKEYXUTGD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?