Merck
27728
Sigma-Aldrich
Oleinsäure
meets analytical specification of Ph, Eur., 65.0-88.0% (GC)
Synonym(e):
cis-9-Octadecensäure, Elainsäure
Größe auswählen
1 L
CHF 108.00
2.5 L
CHF 141.00
25 KG
Anfragen
CHF 108.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
CHF 108.00
2.5 L
CHF 141.00
25 KG
Anfragen
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.46
Beilstein:
1726542
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
CHF 108.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
1 mmHg ( 176 °C)
Qualitätsniveau
Beschreibung
peroxide value <= 10
Assay
65.0-88.0% (GC)
Form
liquid
Qualität
meets analytical specification of Ph, Eur.
Zusammensetzung
fatty acids w. 1 chain > C18, ≤4.0% GC
linoleic acid, ≤18.0% GC
linolenic acid, ≤4.0% GC
margaric acid, ≤4.0% GC
myristic acid, ≤5.0% GC
oleic acid, 65.0-88.0% GC
palmitic acid, ≤16.0% GC
palmitoleic acid, ≤8.0% GC
stearic acid, ≤6.0% GC
Verunreinigungen
residual solvents, complies
Glührückstand
≤0.1%
Farbe
clear
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
13-14 °C (lit.)
Säurezahl
195‑204
Iodzahl
89‑105
Dichte
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Eignung
complies for appearance of solution
in accordance for fatty acid composition
passes test for identity
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
InChIKey
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ölsäure (OA) ist eine Fettsäure. OA wird häufig als Tensid zur Stabilisierung von magnetischen Nanopartikeln verwendet, die nach der traditionellen Kopräzipitationsmethode synthetisiert wurden. Des Weiteren wurden mit Ölsäure (OA) beschichtete monodisperse Magnetit-Nanopartikel (Durchmesser = 7 und 19 nm) hergestellt.[1]
Anwendung
Ölsäure kann für die Herstellung von 10-Hydroxyoktadecansäure und für die Herstellung des Methylesters der 10-Hydroxyoktadecansäure verwendet werden.[2]
Sonstige Hinweise
Die Artikelnummer 27728-6X1L-R wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 27728-1L-R, die physikalisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Oleic acid coating on the monodisperse magnetite nanoparticles
Zhang L, et al.
Applied Surface Science, 235(5), 2611-2617 (2006)
The stereospecific conversion of stearic acid to oleic acid.
Schroepfer GJ and Bloch K.
The Journal of Biological Chemistry, 240(1), 54-63 (1965)
Joyce Wang et al.
BMC genomics, 15, 415-415 (2014-06-03)
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) is an obligate intracellular pathogen that infects many ruminant species. The acquisition of foreign genes via horizontal gene transfer has been postulated to contribute to its pathogenesis, as these genetic elements are absent from its
Marta Estrader et al.
Nanoscale, 7(7), 3002-3015 (2015-01-21)
The intimate relationship between stoichiometry and physicochemical properties in transition-metal oxides makes them appealing as tunable materials. These features become exacerbated when dealing with nanostructures. However, due to the complexity of nanoscale materials, establishing a distinct relationship between structure-morphology and
Stefan Freigang et al.
Nature immunology, 14(10), 1045-1053 (2013-09-03)
Chronic inflammation is a fundamental aspect of metabolic disorders such as obesity, diabetes and cardiovascular disease. Cholesterol crystals are metabolic signals that trigger sterile inflammation in atherosclerosis, presumably by activating inflammasomes for IL-1β production. We found here that atherogenesis was