Fortfahren mit
62170
Linolensäure
~70% (GC)
Synonym(e):
α-Lnn, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatriensäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.43
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-334-8
Beilstein/REAXYS Number:
1727693
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~70% (GC)
Quality Segment
impurities
~25% linoleic acid, ~5% oleic acid
refractive index
n20/D 1.477, n20/D 1.480 (lit.)
bp
230-232 °C/1 mmHg (lit.)
mp
-11 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
lipid type
omega FAs
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-
InChI key
DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
Biochem/physiol Actions
Eine ω-3-Fettsäure, die als Vorstufe der Eicosapentaensäure (EPA), nicht aber der Docosahexaensäure dient. Die Umwandlung ist bei Frauen höher als bei Männern und umgekehrt ist der β-Oxidation Stoffwechsel stärker bei Männern als bei Frauen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
62210L1376L2626
assay
~70% (GC)
assay
70-80% (GC)
assay
≥98%
assay
≥99% (GC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.477, n20/D 1.480 (lit.)
refractive index
n20/D 1.470
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
refractive index
n20/D 1.470 (lit.)
mp
-11 °C (lit.)
mp
-
mp
−5 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Linolensäure
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)