Wichtige Dokumente
276286
(1R)-(−)-Campherchinon
99%
Synonym(e):
(1R)-(−)-2,3-Bornandion, 2,3-Bornandion
Qualitätsniveau
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D −101°, c = 2 in toluene
mp (Schmelzpunkt)
200-203 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2=O
InChI
1S/C10H14O2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6H,4-5H2,1-3H3/t6-,10+/m1/s1
InChIKey
VNQXSTWCDUXYEZ-LDWIPMOCSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- α-Hydroxycamphors by selective reduction of keto groups using various vegetables.[1]
- Camphor-1,2-diamine platinum(II) complexes for DNA interaction studies.[2]
- Camphoric anhydride by unsensitized photo-oxidation in the presence of oxygen and polar solvents.[3]
- Camphorquinone-based chiral homoallylic amine, which is reacted with aldehydes to produce homoallylic primary amines via imine formation followed by 2-azonia-Cope rearrangement.[4]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?