Wichtige Dokumente
8.41086
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
for synthesis
Synonym(e):
4-Dimethylaminobenzoesäureethylester
Größe auswählen
100 G
CHF 108.00
CHF 108.00
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 108.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
233-634-3
NACRES:
NA.22
CHF 108.00
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
63-65 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H15NO2/c1-4-14-11(13)9-5-7-10(8-6-9)12(2)3/h5-8H,4H2,1-3H3
InChIKey
FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 63 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 65 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable