Merck
275638
Sigma-Aldrich
Methylphenoxyacetat
99%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5OCH2CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.514 (lit.)
bp
243 °C (lit.)
Dichte
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)COc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-9(10)7-12-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
InChIKey
BZCKRPHEZOHHBK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Methyl phenoxyacetate (MPOA) was used as an acylating agent in the synthesis of loracarbef, a carbacephalosporin antibiotic[1].
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Enantioselective acylation of a beta-lactam intermediate in the synthesis of loracarbef using penicillin G amidase.
Zmijewski Jr MJ, et al.
Tetrahedron Letters, 32(13), 1621-1622 (1991)