275387
3-Fluor-thiophenol
95%
Synonym(e):
3-Fluor-benzolthiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
bp
170 °C (lit.)
Dichte
1.517 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1cccc(S)c1
InChI
1S/C6H5FS/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
InChIKey
ZDEUGINAVLMAET-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
147.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter