Merck
274461
Sigma-Aldrich
9-Methylacridin
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
117-119 °C (lit.)
SMILES String
Cc1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C14H11N/c1-10-11-6-2-4-8-13(11)15-14-9-5-3-7-12(10)14/h2-9H,1H3
InChIKey
FLDRLXJNISEWNZ-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)