Merck
273457
Sigma-Aldrich
N-Guanylharnstoff -sulfat (Salz) Hydrat
97%
Größe auswählen
25 G
CHF 137.00
CHF 137.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 137.00
About This Item
Lineare Formel:
[H2NC(=NH)NHCONH2]2·H2SO4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.13 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 137.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
199 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
O.OS(O)(=O)=O.NC(=N)NC(N)=O.NC(=N)NC(N)=O
InChI
1S/2C2H6N4O.H2O4S.H2O/c2*3-1(4)6-2(5)7;1-5(2,3)4;/h2*(H6,3,4,5,6,7);(H2,1,2,3,4);1H2
InChIKey
DZDHHDIWWOAIGP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
N-Guanylurea sulfate salt hydrate may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Baptiste A J Poursat et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 182, 109414-109414 (2019-07-14)
Metformin (MET) is a pharmaceutical product mostly biotransformed in the environment to a transformation product, guanylurea (GUA). In ready biodegradability tests (RBTs), however, contrasting results have been observed for metformin. The objective of this study was to measure the biodegradation