Wichtige Dokumente
272965
2,4-Dimethyl-2,3-pentadien
97%
Synonym(e):
Tetramethylallen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.440 (lit.)
bp
87-88 °C (lit.)
Dichte
0.701 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)=C=C(C)C
InChI
1S/C7H12/c1-6(2)5-7(3)4/h1-4H3
InChIKey
DZSNJASVIURWOG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
10.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-12 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?