Wichtige Dokumente
269697
Ethyl-4,4,4-trifluorcrotonat
98%
Synonym(e):
4,4,4-Trifluor-trans-2-butensäureethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.3601 (lit.)
bp
114-115 °C (lit.)
Dichte
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
fluoro
SMILES String
CCOC(=O)\C=C\C(F)(F)F
InChI
1S/C6H7F3O2/c1-2-11-5(10)3-4-6(7,8)9/h3-4H,2H2,1H3/b4-3+
InChIKey
ZKRJCMKLCDWROR-ONEGZZNKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
78.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
26 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?