Wichtige Dokumente
269549
3-Buten-2-on
contains 0.5% hydroquinone and 0.1% acetic acid as stabilizer, 99%
Synonym(e):
Methyl-vinylketon, Vinyl-methylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.3 (vs air)
Dampfdruck
310 mmHg ( 55 °C)
71 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Enthält
0.5% hydroquinone and 0.1% acetic acid as stabilizer
Expl.-Gr.
15.64 %
Brechungsindex
n20/D 1.411 (lit.)
bp
81 °C (lit.)
Löslichkeit
diethyl ether: easily soluble(lit.)
ethanol: easily soluble(lit.)
glacial acetic acid: easily soluble(lit.)
hydrocarbons: slightly soluble(lit.)
methanol: easily soluble(lit.)
water: easily soluble(lit.)
Dichte
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h3H,1H2,2H3
InChIKey
FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
19.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?