Wichtige Dokumente
268941
cis-2-Hepten
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
87 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.407 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
Dichte
0.708 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(C)=C(/[H])CCCC
InChI
1S/C7H14/c1-3-5-7-6-4-2/h3,5H,4,6-7H2,1-2H3/b5-3-
InChIKey
OTTZHAVKAVGASB-HYXAFXHYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
21.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?