Merck
26630
Sigma-Aldrich
2-Chlor-1,4-dimethyl-benzol
≥99.0%
Synonym(e):
2-Chlor-p-xylol
Größe auswählen
250 ML
CHF 196.00
CHF 196.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
CHF 196.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C6H3Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.61
Beilstein:
2040349
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 196.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.524 (lit.)
n20/D 1.524
bp
186 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2 °C (lit.)
2-3 °C
Dichte
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Cc1ccc(C)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H9Cl/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5H,1-2H3
InChIKey
KZNRNQGTVRTDPN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Chloro-1,4-dimethylbenzene may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
152.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
67 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)