262382
4,4-Dimethyl-3-oxopentannitril
99%
Synonym(e):
Pivaloylacetonitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
bp
125-126 °C/22 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
66-69 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)CC#N
InChI
1S/C7H11NO/c1-7(2,3)6(9)4-5-8/h4H2,1-3H3
InChIKey
MXZMACXOMZKYHJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- 4,4-dimethyl-3-oxo-2-benzylpentanenitrile
- 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(4-hydroxybenzyl)pentanenitrile
- 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(4-methoxybenzyl)pentanenitrile
- 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(4-fluorobenzyl)pentanenitrile
- 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(3,4-methylenedioxybenzyl)pentanenitrile
- 1-(5-tert-butyl-2-p-tolyl-2H-pyrazol-3-yl)-3-phenylurea
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges