Merck
262315
Sigma-Aldrich
N-Methyl-1-naphthalinmethylamin -hydrochlorid
98%
Größe auswählen
1 G
CHF 65.70
CHF 65.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 65.70
About This Item
Lineare Formel:
C10H7CH2NHCH3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 65.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
191-193 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
Cl.CNCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N.ClH/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11;/h2-8,13H,9H2,1H3;1H
InChIKey
BVJVHPKFDIYQOU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
N-Methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride has been used as reagent for the determination of isocyanates in air by UV or fluorescence detection[1]. It has been used in the preparation of key intermediate required for the synthesis of terbinafine[2].
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Analytical Chemistry, 53, 1122-1122 (1981)
A New Route to the Synthesis of Terbinafine.
Lee SJ, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 18(11), 1218-1220 (1997)