Wichtige Dokumente
260576
2,3,4-Trihydroxybenzophenon
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
139-141 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble 2%, clear, yellow to very dark yellow-orange
Funktionelle Gruppe
ketone
phenyl
SMILES String
Oc1ccc(c(O)c1O)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O4/c14-10-7-6-9(12(16)13(10)17)11(15)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,14,16-17H
InChIKey
HTQNYBBTZSBWKL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?