Wichtige Dokumente
258598
4-Ethoxyphenol
99%
Synonym(e):
Hydrochinon-monoethylether
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
121 °C/9 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
64-67 °C (lit.)
SMILES String
CCOc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c1-2-10-8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6,9H,2H2,1H3
InChIKey
LKVFCSWBKOVHAH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?