25970
3-Chlor-phenylhydrazin -hydrochlorid
≥97.0% (AT)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (AT)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
240-245 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[H].NNc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H7ClN2.ClH/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H
InChIKey
CRRIAWUJYMLJOE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- 1-(3-chlorophenyl)-3,5-diphenyl-1H-pyrazolo[4,3-c]quinolin-4(5H)-one
- 11-(3-chlorophenyl)-9-phenyl-5,6-dihydro-4H,11H-benzo[i,j]- pyrazolo[3,4-b]quinolizin-8-one
- 1-(3-chlorophenyl)-3-(cyclohexyl)-5-(4-phenoxy phenyl)pyrazole
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves