Merck
257451
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluor-1-octanol
98%
Größe auswählen
25 G
CHF 147.00
CHF 147.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 147.00
About This Item
Lineare Formel:
CF3(CF2)6CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
400.08
Beilstein:
1716494
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 147.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
solid
bp
163-165 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
44-47 °C (lit.)
SMILES String
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F15O/c9-2(10,1-24)3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)23/h24H,1H2
InChIKey
PJDOLCGOTSNFJM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Liver
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)