257427
2-Chlor-benzol-methanthiol
98%
Synonym(e):
2-Chlorbenzyl mercaptan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.5904 (lit.)
bp
120-121 °C/25 mmHg (lit.)
Dichte
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
SCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H7ClS/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2
InChIKey
WWFIIZLHSNBNTC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter