Wichtige Dokumente
257206
Triisobutylaluminium
Synonym(e):
Aluminiumtris-(2-methylpropanid), TIBA
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4494 (lit.)
bp
86 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
4-6 °C (lit.)
Dichte
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)C[Al](CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/3C4H9.Al/c3*1-4(2)3;/h3*4H,1H2,2-3H3;
InChIKey
MCULRUJILOGHCJ-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Septumeinlassadapter
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.