Merck
257184
Sigma-Aldrich
Triethylaluminium -Lösung
25 wt. % in toluene
Synonym(e):
Aluminumtriethanid
About This Item
Lineare Formel:
Al(C2H5)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.16
Beilstein:
3587229
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Konzentration
25 wt. % in toluene
Dichte
0.848 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC[Al](CC)CC
InChI
1S/3C2H5.Al/c3*1-2;/h3*1H2,2H3;
InChIKey
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
Empfohlene Produkte
Angled septum-inlet adapter Z11,820-6 or straight septum-inlet adapter, 6mm I.D. inlet, Z11,814-1 or straight septum-inlet adapter, 13mm I.D. inlet, Z11,819-2 is recommended.
Septumeinlassadapter
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)