Merck
256331
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Phenyl-1-propanol
99%
Synonym(e):
(R)-(+)-α-Ethylbenzylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CH(C6H5)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.19
Beilstein:
2041555
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +48°, c = 2.25 in hexane
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.5196 (lit.)
bp
218-220 °C (lit.)
Dichte
0.993 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3/t9-/m1/s1
InChIKey
DYUQAZSOFZSPHD-SECBINFHSA-N
Anwendung
Chiral building block.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)