Wichtige Dokumente
254606
(S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-carbonsäure-methylester
96%
Synonym(e):
2,3-O-Isopropyliden-L-glycerinsäure-methylester, Methyl-α,β-isopropyliden-L-glycerat
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −8.5°, c = 1.5 in acetone
Optische Reinheit
ee: ≥96.0% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.425 (lit.)
bp
84-86 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ether
ketal
SMILES String
COC(=O)[C@@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C7H12O4/c1-7(2)10-4-5(11-7)6(8)9-3/h5H,4H2,1-3H3/t5-/m0/s1
InChIKey
DOWWCCDWPKGNGX-YFKPBYRVSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- As a chiral building block to make the key tetrahydrofuran subunit of (−)-gymnodimine, a marine algal toxin.[1]
- To prepare an enedione by reacting with dimethyl methylphosphonate, BuLi, and phenylglyoxal, which in turn is used to synthesize cyclopentenone derivatives.[2]
- As a starting material for the preparation of (S)-4,5-dihydroxy-2,3-pentanedione (DPD), a precursor for autoinducer (AI)-2 in bacteria.[3]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?