Wichtige Dokumente
254568
O-Allylhydroxylamin -hydrochlorid Hydrat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
175 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
SMILES String
Cl[H].[H]O[H].NOCC=C
InChI
1S/C3H7NO.ClH.H2O/c1-2-3-5-4;;/h2H,1,3-4H2;1H;1H2
InChIKey
VYCHJEXJHFTAQI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?