Merck
254320
Sigma-Aldrich
Zinktellurid
−100 mesh, 99.99% trace metals basis
Größe auswählen
25 G
CHF 218.00
CHF 218.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 218.00
About This Item
Lineare Formel:
ZnTe
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.99
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 218.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
deposition grade
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Partikelgröße
−100 mesh
Dichte
6.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
[Zn]=[Te]
InChI
1S/Te.Zn
InChIKey
NSRBDSZKIKAZHT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3