253944
Propylisothiocyanat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.504 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
Dichte
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
isothiocyanate
SMILES String
CCCN=C=S
InChI
1S/C4H7NS/c1-2-3-5-4-6/h2-3H2,1H3
InChIKey
KKASGUHLXWAKEZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
5.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-15 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?