Merck
253022
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-O-Acetylmandelsäure
99%
Synonym(e):
(S)-(+)-α-Acetoxyphenylessigsäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2CH(C6H5)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.18
Beilstein:
2694109
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]28/D +153°, c = 2 in acetone
Optische Reinheit
ee: 98% (GLC)
mp (Schmelzpunkt)
97-99 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ester
phenyl
SMILES String
CC(=O)O[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O4/c1-7(11)14-9(10(12)13)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,1H3,(H,12,13)/t9-/m0/s1
InChIKey
OBCUSTCTKLTMBX-VIFPVBQESA-N
Anwendung
The (R)- and (S)-isomers are chiral derivatizing agents for NMR determination of enantiomeric purity of α-deuterated carboxylic acids, alcohols, and amines.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 83-83 (1983)