Merck
250120
Sigma-Aldrich
Ethyl-3-ethoxyacrylat
98%
Synonym(e):
Ethyl-3-ethoxy-acrylat
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2OCH=CHCOOCH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.17
Beilstein:
1721612
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.446 (lit.)
bp
195-196 °C (lit.)
Dichte
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCO\C=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
InChIKey
ITQFPVUDTFABDH-AATRIKPKSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
New preparations of ethyl 3, 3-diethoxypropionate and ethoxycarbonylmalondialdehyde. Copper (I) catalyzed acetal formation from a conjugated triple bond.
Bertz SH, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47(11), 2216-2217 (1982)