Wichtige Dokumente
247731
Hexamethylendiamin -dihydrochlorid
99%
Synonym(e):
Hexamethylendiamin -dihydrochlorid
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
256-257 °C (lit.)
Löslichkeit
water: freely soluble
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
Cl.Cl.NCCCCCCN
InChI
1S/C6H16N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6-8;;/h1-8H2;2*1H
InChIKey
XMVQMBLTFKAIOX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?