Merck
247669
Supelco
Amberlite IRA-400 Chloridform
chloride form
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
23151817
NACRES:
SB.52
Beschreibung
cross-linkage 8%
Form
beads
Parameter
60 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
Feuchtigkeit
40-47%
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
styrene/divinylbenzene (gel)
Aktive Matrixgruppe
quaternary ammonium functional group
Partikelgröße
20-25 mesh
600-750 μm
Betriebs-pH-Wert
0-14
Kapazität
1.4 meq/mL by wetted bed volume
Trenntechnik
anion exchange
Allgemeine Beschreibung
Amberlite IRA-400 ist ein makroporöses, stark basisches Anionenaustauschharz.[1] Dieses Harz, sorbiert mit Kresolrot wird als Packmittel bei der Säulenchromatographie und zur Vorkonzentrierung und Rückgewinnung von Hg2+-Ionen aus Industrieabfällen eingesetzt.[2]
Anwendung
Amberlite IRA-400 Chloridform kann in Trennmedien für DC, Papier und LPL-Chromatographie eingesetzt werden.
Stark basisches (Typ I) Anionentauscherharz, das zur Behandlung von Wasser eingesetzt wird, das im wesentlichen frei von organischem Material ist. Zu den Applikationen gehören die Deionisierung (einschließlich Siliciumdioxid-Reduktion), Deoxygenierung, Entfernen von Aminosäuren bei hohem pH und die Trennung von Kanamycin A & B.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Stark basisches Polymer-Gel, quaternäre Aminfunktionalität.
Rechtliche Hinweise
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Kinetics of chromium ion removal from tannery wastes using amberlite IRA-400 Cl- and its hybrids
Mustafa, Syed, et al.
Water, Air, Soil Pollut., 210, 43-50 (2010)
Sorption studies on cresol red modified Amberlite IR400 (Cl-) resin: Binary and selective separation of Hg2+ ions.
Khan, Amjad Mumtaz, Shalini Gautam, and Sajad A. Ganai.
Indian Journal of Chemical Technology, 15, 541-541 (2008)
Sebastian Nock et al.
Thyroid : official journal of the American Thyroid Association, 30(6), 908-923 (2020-03-19)
Background: Pathological conditions of the thyroid hormone (TH) system are routinely diagnosed by using serum concentrations of thyrotropin (TSH)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf