Merck
247286
Sigma-Aldrich
Kaliumhexahydroxoantimonat(V)
Synonym(e):
Kaliumantimonat, Kaliumpyroantimonat Trihydrat
About This Item
Lineare Formel:
KSb(OH)6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.90
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[K+].O[Sb-](O)(O)(O)(O)O
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)