246077
Sebacinsäure-diethylester
98%
Synonym(e):
Decandisäure-1,10-diethylester, Diethyl-sebacat, NSC 8911
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
bp
312 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1-2 °C (lit.)
Dichte
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C14H26O4/c1-3-17-13(15)11-9-7-5-6-8-10-12-14(16)18-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChIKey
ONKUXPIBXRRIDU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter