Wichtige Dokumente
246069
2,5-Dichlorbenzotrifluorid
98%
Synonym(e):
2,5-Dichlor-α,α,α-trifluortoluen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.483 (lit.)
Dichte
1.483 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C7H3Cl2F3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10,11)12/h1-3H
InChIKey
DYBYUWVMLBBEMA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?