Wichtige Dokumente
245712
Triphenylzinnchlorid
95%
Synonym(e):
Chlortriphenylzinn, Fentinchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
bp
240 °C/13.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
108 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[Sn](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.ClH.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;1H;/q;;;;+1/p-1
InChIKey
NJVOZLGKTAPUTQ-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>302.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 150 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?