Wichtige Dokumente
245674
(E)-Benzaldehydoxim
97% (mixture of cis and trans), (Z)-Benzaldehyde oxime ≤6%
Qualitätsniveau
Assay
97% (mixture of cis and trans)
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.591 (lit.)
bp
104 °C/6 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
34-36 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: 1 g/10 mL
Funktionelle Gruppe
amine
oxime
phenyl
SMILES String
O\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6,9H/b8-6+
InChIKey
VTWKXBJHBHYJBI-SOFGYWHQSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?