Merck
242063
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N,N,α-Trimethylbenzylamin
97%
Synonym(e):
(S)-(−)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamin
Größe auswählen
1 G
CHF 137.00
CHF 137.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 137.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(CH3)N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.23
Beilstein:
3196218
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 137.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −49.2°, c = 1 in methanol
Brechungsindex
n20/D 1.503 (lit.)
bp
81 °C/16 mmHg (lit.)
Dichte
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H](N(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(11(2)3)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/t9-/m0/s1
InChIKey
BVURNMLGDQYNAF-VIFPVBQESA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)