Wichtige Dokumente
240028
2,6-Di-tert-butyl-4-Methylphenol
≥99%
Synonym(e):
2,6-Di-tert-butyl-p-Kresol, BHT, Butylhydroxytoluol, Butyliertes Hydroxytoluol, DBPC
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
7.6 (vs air)
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
solid
Selbstzündungstemp.
878 °F
bp
265 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
69-73 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChIKey
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
260.6 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
127 °C - open cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?