Merck
236047
Sigma-Aldrich
Tetrabromophenolblau Natriumsalz
Dye content 85 %, ≥84.5% (HPLC)
Synonym(e):
3,3′,3′′,4,5,5′,5′′,6-Octabromphenolsulfonphthalein Natriumsalz
Größe auswählen
1 G
CHF 106.00
5 G
CHF 314.00
CHF 106.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 106.00
5 G
CHF 314.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H5Br8NaO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1007.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
CHF 106.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥84.5% (HPLC)
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, 85%
Methode(n)
titration: suitable
Farbe
brown to dark brown
λmax
610 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥12000 at 298-304 nm in H2O at 0.005 g/L
≥55000 at 607-613 nm in H2O at 0.005 g/L
≥59000 at 222-228 nm in H2O at 0.005 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H6Br8O5S.Na/c20-7-1-5(2-8(21)17(7)28)11(6-3-9(22)18(29)10(23)4-6)12-13(24)14(25)15(26)16(27)19(12)33(30,31)32;/h1-4,28H,(H,30,31,32);/q;+1/p-1
InChIKey
GFMOPDHPAXHAQX-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)