Wichtige Dokumente
234567
Natrium-fumarat dibasisch
98%
Synonym(e):
Dinatrium-fumarat, Fumarsäure Dinatriumsalz
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
NaOOCCH=CHCOONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.04
Beilstein:
4301302
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Empfohlene Produkte
Assay
98%
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)\C=C\C([O-])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;
InChIKey
MSJMDZAOKORVFC-SEPHDYHBSA-L
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?