232491
5-Methoxy-resorcin
98%
Synonym(e):
3,5-Dihydroxy-anisol, Phloroglucin-monomethylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
bp
188-189 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
78-80 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H8O3/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4,8-9H,1H3
InChIKey
HDVRLUFGYQYLFJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- isorobustin
- substituted linear and angular benzofurocoumarins
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable