Merck
229156
Sigma-Aldrich
6-Methoxychinolin-N-oxid
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
102-104 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc2[n+]([O-])cccc2c1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-9-4-5-10-8(7-9)3-2-6-11(10)12/h2-7H,1H3
InChIKey
BWEGRKPOJXNZSK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
The standard molar enthalpy of formation of 6-methoxyquinoline N-oxide was studied using static-bomb calorimetry[1].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Energetics of 6-methoxyquinoline and 6-methoxyquinoline< i> N</i>-oxide: the dissociation enthalpy of the (N?O) bond.
Ribeiro da Silva MD, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 35(7), 1093-1100 (2003)