Merck
228990
Sigma-Aldrich
Ethylhexadecyldimethylammoniumbromid
85%
Synonym(e):
Cetyldimethylethylammoniumbromid, Dimethylethylhexadecylammoniumbromid
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)15N+(CH3)2CH2CH3]Br-
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.47
Beilstein:
3729134
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
85%
mp (Schmelzpunkt)
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC
Sonstige Hinweise
Remainder stearyl compound
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)